Learn More
Dihydrocoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404747 100 g 100g
11414747 500 g 500g
11424747 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21229.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-84-6
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00006881
Clé InChI VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
CID PubChem 660
ChEBI CHEBI:16151
Nom IUPAC 3,4-dihydrochromène-2-one
SMILES C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrocoumarin
Point de fusion 24°C to 25°C
Densité 1.169
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.556
Quantité 100 g
Beilstein 4584
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dihydrocoumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydrocoumarin