Learn More
Dihydrocoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydrocoumarin |
| Point de fusion | 24°C to 25°C |
| Densité | 1.169 |
| Point d’ébullition | 272°C |
| Point d’éclair | 130°C (266°F) |
| Indice de réfraction | 1.556 |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 4584 |
| Poids de la formule | 148.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |