Learn More
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Code produit 16499166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1926
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8O2
Quantité 100 mg
Synonyme Hydrocoumarin Chroman-2-one
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 99.09%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death