Learn More
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Description
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dihydrodaidzein |
| CAS | 17238-05-0 |
| Couleur | Gris |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H12O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (±)-Dihydrodaidzein |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.25 |
| Show More |