Learn More
Méthanesulfonate de dihydroergocristine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
Conditionnement:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443379 1 g 1g
15433379 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60638.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
antagoniste des récepteurs 5-HT ; agoniste partiel des récepteurs adrénergiques et dopaminergiques
5-HT receptor antagonist; partial agonist at adrenergic and dopaminergic receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24730-10-7
Formule moléculaire C36H45N5O8S
Poids moléculaire (g/mol) 707.843
Numéro MDL MFCD00153792
Clé InChI SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Synonyme dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn
CID PubChem 444034
ChEBI CHEBI:31490
SMILES CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroergocristine methanesulfonate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,3653
Poids de la formule 707.8
Forme physique Poudre