Learn More
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Code produit 16498568
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498568 10 mg
16414447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498568 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0670A
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H41N5O8S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 679.78
Poids de la formule 679.78
Pourcentage de pureté 98.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation