Learn More
Mésylate de dihydroergotamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dihydroergotamine mesilate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 679.2676 |