Learn More
Mésylate de dihydroergotamine, TRC
Code produit 30384033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384033 5 mg 5mg
30378796 100 mg -
30377314 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4490805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6190-39-2
Formule moléculaire C33 H37 N5 O5 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 679.78
Synonyme Dihydroergotamine mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Ergotamine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (6CI,7CI,8CI), (+)-Dihydroergotamine mesylate, 9,10-Dihydroergotamine mesylate, Agit, Angionorm, DETMS, DHE 45, Dergotamine, Diergo, Dihydergot, Dihydroergotamine mesylate, Dihydroergotamine methanesulfonate, Dihydroergotamine methanesulphonate, Dihydroergotamine monomethanesulfonate, Dihytamine, Dirgotarl, Endophleban, Ergomimet, Ergont, Ergotonin, Ikaran, Migranal, Morena, Orstanorm, Seglor, Tonopres, Verladyn
Nom IUPAC (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-méthyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-yl]-7-méthyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide méthanassulfonate
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroergotamine mesilate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Poids de la formule 679.2676