Learn More
Méthanesulfonate de dihydroergotamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485999 100 mg 100mg
15475999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63840.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6190-39-2 | C34H41N5O8S | 679.79 g/mol
Agonist at vascular serotonin receptors; partial agonist at alpha-adrenergic and dopamine D2 receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Agoniste des récepteurs de sérotonine vasculaire
  • Agoniste partiel des récepteurs alpha-adrénergiques et dopaminergiques D2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6190-39-2
Formule moléculaire C34H41N5O8S
Poids moléculaire (g/mol) 679.79
Numéro MDL MFCD00058615
Clé InChI ADYPXRFPBQGGAH-UMYZUSPBSA-N
Synonyme dihydroergotamine mesylate, dihydroergotamine methanesulfonate salt, dihydroergotoxine, prestwick_746, dihydroergotamine methanesulfonate salt, powder, dihydroergotamine mesilate, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine for peak identification, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine mesylate, united states pharmacopeia usp reference standard, 4r,7r-n-1s,2s,4r,7s-7-benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo 7.3.0.0^ 2,6 dodecan-4-yl-6-methyl-6,11-diazatetracyclo 7.6.1.0^ 2,7 .0^ 12,16 hexadeca-1 15 ,9,12 16 ,13-tetraene-4-carboxamide; methanesulfonic acid, 6ar,9r-n-2r,5s,10as,10bs-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8h-oxazolo 3,2-a pyrrolo 2,1-c pyrazin-2-yl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo 4,3-fg quinoline-9-carboxamide methanesulfonate
CID PubChem 6420006
Nom IUPAC (2R,4R,7R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-benzyl-2-hydroxy-4-méthyle-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.0²,⁶]dodecan-4-yl]-6-méthyle-6,11-diazatétracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹²,¹⁶]héxadeca-1(16),9,12,14-tétraene-4-carboxamide ; acide méthanesulfonique
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1CC1=CNC3=CC=CC2=C13)C(=O)N[C@]1(C)O[C@@]2(O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CC3=CC=CC=C3)N2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroergotamine methanesulfonate
Point de fusion 230°C to 235°C
Couleur Rose à blanc
Quantité 100 mg
Merck Index 14,3174
Poids de la formule 679.78
Forme physique Poudre