Learn More
Dihydroformononétine, TRC
Code produit 30133159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133159 50 mg 50mg
30137616 10 mg 10mg
30005772 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45333850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4626-22-6
Formule moléculaire C16 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.281
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-méthoxyphényl)chromane-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroformononetin
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Poids de la formule 270.0892