Learn More
Dihydroformononétine, TRC
Code produit 30137616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137616 10 mg 10mg
30133159 50 mg 50mg
30005772 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45333810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4626-22-6
Formule moléculaire C16 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.281
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-méthoxyphényl)chromane-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroformononetin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Poids de la formule 270.0892