Learn More
dihydrofurane3(2h)-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10430954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430954 5 g Flacon en verre ambré 5g
10490764 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430954 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08444DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 22929-52-8
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD07778393
Clé InChI JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
CID PubChem 529392
Nom IUPAC oxolan-3-one
SMILES C1COCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrofuran-3(2H)-one
% min. CAS 95.0
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 95%