Learn More
dihydrofurane3(2h)-one, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydrofuran-3(2H)-one |
| % min. CAS | 95.0 |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Poids de la formule | 86.09 |
| Pourcentage de pureté | 95% |