Learn More
Hexabromo osmate(IV) de dihydrogène hydraté, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359108
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359108 1 g 1g
11369108 0.25 g 0.25g
11349108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042527.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Numéro MDL MFCD01863474
Synonyme Bromoosmic Acid; Hydrogen hexabromoosmate(IV)
Specifications
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexabromoosmate (IV) hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Gris à noir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 352.02 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Cristalline