Learn More
Hexafluorozirconate de dihydrogène, 20 % w/w dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318268 5 kg 5kg
11308268 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039461.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12021-95-3
Formule moléculaire F6H2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00082965
Clé InChI PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexafluorozirconate
Couleur Vert
Densité 1.52 g/mL
Quantité 5 kg
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.