Learn More
Hexafluorozirconate de dihydrogène, 45 % w/w dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338268 2 kg 2kg
11328268 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11338268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039462.A3
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Dihydrogen hexafluorozirconate is used in manufacturing of optical glass and fluozirconate. It acts as a precursor to zirconium dioxide ceramic thin films. Further, it is used for surface pretreatments on steel to prevent corrosion. In addition to this, it is used in the production of the atomic energy industry, advanced electrical materials and refractories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12021-95-3
Formule moléculaire F6H2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00082965
Clé InChI PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Hexafluorozirconic acid; Hydrogen hexafluorozirconate
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexafluorozirconate
Couleur Incolore
Densité 1.51 g/mL
Quantité 2 kg
Numéro UN UN2922
Informations sur la solubilité Miscible with acid-base solutions.
Poids de la formule 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide