Learn More
Dihydrojasmone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439556
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439556 25 g 25g
11449556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19298.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1128-08-1 | C11H18O | 166.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-08-1
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Numéro MDL MFCD00036480
Clé InChI YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrojasmone, 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-enone, jasmone, dihydro, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-pentyl, 2-pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, dihydrojasmone natural, 3-methyl-2-n-pentanyl-2-cyclopenten-1-one, 2-amyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, unii-y953r7pp90, fema no. 3763
CID PubChem 62378
Nom IUPAC 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CCCCCC1=C(C)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrojasmone
Densité 0.91
Point d’ébullition 120°C to 121°C (12 mmHg)
Point d’éclair 121°C (250°F)
Indice de réfraction 1.479
Quantité 25 g
Beilstein 1906471
Poids de la formule 166.26
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.