Learn More
Dihydromethysticin, MedChemExpress
Code produit 16459198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459198 10 mg
16451608 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16459198 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0921
MedChemExpress Dihydromethysticin is one of the six major kavalactones found in the kava plant; has marked activity on the induction of CYP3A23.
Dihydromethysticin is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydromethysticin
CAS 19902-91-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16O5
Quantité 10 mg
Synonyme (+)-Dihydromethysticin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (361.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)O1
Poids moléculaire (g/mol) 276.28
Poids de la formule 276.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation