Learn More
Dihydrophytol, TRC
Code produit 30377360
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377360 50 mg
30371840 500 mg
30380697 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45045850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-72-7
Formule moléculaire C20H42O
Poids moléculaire (g/mol) 298.55
Synonyme 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecanol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadecanol, Octahydrogeranylgeraniol, Phytanic Alcohol
Nom IUPAC 3,7,11,15-tetramethylhexadecan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrophytol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H42O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h17-21H,6-16H2,1-5H3
Poids de la formule 298.3236