Learn More
Dihydropyrane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydropyran |
| CAS | 110-87-2 |
| Formule moléculaire | C5H8O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-1,2-pyran, Dihydro-pyran, 2,3-Dihydro-4H-pyran, 2,3-Dihydro-γ-pyran, 2H-3,4-Dihydropyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran, 5,6-Dihydro-4H-pyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran, NSC 57860, NSC 73472, δ2-Dihydropyran, DHP |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2 |
| SMILES | C1COC=CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
| Poids de la formule | 84.0575 |