Learn More
Dihydrostreptomycine Sesquisulfate, TRC
Code produit 30011749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011749 10 g 10g
30004250 500 mg 500mg
30007419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011749 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44953510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5490-27-7
Formule moléculaire 2 C21 H41 N7 O12 . 3 H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 1461.42
Synonyme D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) (9CI), Streptomycin, dihydro-, sulfate (2:3) (salt) (8CI), Didromycin, Didromycine, Dihydrostreptomycin 3/2 sulfate, Dihydrostreptomycin sesquisulfate, Dihydrostreptomycin sulfate, Double-mycin, Panstreptin, Sol-Mycin, Streptomagna
Nom IUPAC 1-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-3-carbamimidamido-4-[(2R,3R,4R,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; Acide sulfurique
SMILES CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)CO.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]5(O)CO.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrostreptomycin sulfate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Poids de la formule 1460.4648
Pourcentage de pureté >95%