Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Description
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dihydrostreptomycin sulfate |
| CAS | 5490-27-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H41N7O12.3/2H2SO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Dihydrostreptomycin sesquisulfate |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 730.71 |
| Show More |