Learn More
sulfate de dihydrostreptomycine, MP Biomedicals™
Code produit 11433080 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433080 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11433080 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210040525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    193.20€ / 25g
    Économisez 38.80€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Chemical Identifiers
CAS 5490-27-7
Formule moléculaire C42H88N14O36S3
Poids moléculaire (g/mol) 1461.408
Clé InChI CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
CID PubChem 44134677
Nom IUPAC 2-[3-(diaminométhylidèneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; acide sulfurique
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Dihydrostreptomycin sulfate
Quantité 25 g
Poids de la formule 730.7
Forme physique Poudre