Learn More
Sulfate de dihydrostreptomycine, Affymetrix/USB™
Code produit 15875278 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875278 1 kg Flacon en plastique 1kg
15845128 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15875278 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14765.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5490-27-7
Formule moléculaire C42H88N14O36S3
Poids moléculaire (g/mol) 1461.408
Numéro MDL MFCD00070252
Clé InChI CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
CID PubChem 44134677
Nom IUPAC 2-[3-(diaminométhylidèneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; Acide sulfurique
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrostreptomycin sulfate
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 3894221
Poids de la formule 1461.42
Forme physique Poudre