Learn More
Dihydrotétrakis(triphénylphosphine)ruthénium, TRC
Code produit 30348961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348961 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD195290100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium
CAS 19529-00-1
Formule moléculaire C72 H62 P4 Ru
Quantité 100 mg
Synonyme Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dihydridrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formule InChI InChI=1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
SMILES c1ccc(cc1)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)[RuH2]([P](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)([P](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)[P](c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
Nom IUPAC dihydrido-trakis(triphényl-λ ^{4}-phospharyl)ruthéium
Poids moléculaire (g/mol) 1152.25
Poids de la formule 1152.2845