Learn More
Dihydrouracil, MedChemExpress
Code produit 16439366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012926
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrouracil
CAS 504-07-4
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H6N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme 5,6-Dihydrouracil
Informations sur la solubilité DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCNC(N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism