Learn More
Diiodobis(triphénylphosphine)nickel(II), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II) |
| Couleur | Marron |
| Formule linéaire | [(C6H5)3P]2NiI2 |
| Quantité | 2 g |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Poids de la formule | 837.08 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..