Learn More
Diiodobis(triphénylphosphine)nickel(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383507 10 g 10g
11373507 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018869.09
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82308-17-6
Formule moléculaire C36H30I2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 837.09
Numéro MDL MFCD00015866
Clé InChI CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
CID PubChem 6102125
Nom IUPAC Diiodonickel ; triphénylphosphane
SMILES I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Couleur Marron
Formule linéaire [(C6H5)3P]2NiI2
Quantité 10 g
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 837.08
Forme physique Poudre cristalline