Learn More
Diiododifluorométhane, TRC
Code produit 30369599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369599 50 mg
30384805 500 mg
30380831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45538350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-76-5
Formule moléculaire CF2I2
Poids moléculaire (g/mol) 303.82
Synonyme Difluorodiiodomethane
Nom IUPAC Difluoro(diiodo)méthane
SMILES FC(F)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiododifluoromethane
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Poids de la formule 303.8057