Learn More
Diiodofluorescéine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429220
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429220 10 g 10g
11439220 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16554.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31395-16-1 | C20H10I2O5 | 584.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31395-16-1
Formule moléculaire C20H10I2O5
Poids moléculaire (g/mol) 584.104
Numéro MDL MFCD00036461
Clé InChI RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1, 3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one
CID PubChem 21863873
Nom IUPAC 3‘,6’-dihydroxy-6,7-diiodospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène] -1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiodofluorescein
Point de fusion 239°C to 241°C (decomposition)
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 584.11