Learn More
Diiodométhane, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
25g
500g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478790 500 g 500g
11458790 25 g 25g
11432817 50 g 50g
11468790 100 g 100g
11442817 250 g 250g
11422817 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11478790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15457.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    247.65€ / 500g
    Économisez 27.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diiodométhane est utilisé pour déterminer la densité des minéraux et autres échantillons solides en raison de sa haute densité. Il est utilisé comme liquide de contact optique pour déterminer l’indice de réfraction de certaines pierres précieuses. Dans la réaction simmons-smith, il agit comme réactif pour générer un radical libre de méthylène (carbène). Il réagit avec les oléfines pour préparer les cyclopropanes avec une haute spécificité stéréophonique.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les sels de métaux alcalins, les agents oxydants forts, les bases fortes, les métaux, le lithium, le potassium, le sodium, les oxydes de sodium et les alliages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-11-6
Formule moléculaire CH2I2
Poids moléculaire (g/mol) 267.84
Numéro MDL MFCD00001079
Clé InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
CID PubChem 6346
Nom IUPAC Diiodométhane
SMILES ICI
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiodomethane
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 3.322
Point d’ébullition 180°C to 181°C (decomposition)
Point d’éclair None
Plage de pourcentage du dosage 99%, stab.
Indice de réfraction 1.74
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1696892
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6066
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 267.84
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diiodomethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene iodide