Learn More
Diiodométhane, + de 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10160312 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10160312 25 g Flacon en verre 25g
10183940 100 g Flacon en verre 100g
10712021 500 g Flacon en verre -
11944501 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10160312 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    29.65€ / 25g
    Économisez 3.95€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-11-6 , 7440-22-4
Formule moléculaire CH2I2
Poids moléculaire (g/mol) 267.84
Numéro MDL MFCD00001079
Clé InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
CID PubChem 6346
Nom IUPAC Diiodométhane
SMILES ICI
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiodomethane
Point de fusion 6.0°C
Couleur Rouge au jaune
Densité 3.3200g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2I2
Indice de réfraction 1.737
Quantité 25 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Merck Index 15,6137
Gravité spécifique 3.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Stabilisateur Silver wire
Viscosité 2.80 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 267.83
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diiodomethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dijodmethan