Learn More
Diiodométhane, TRC
Code produit 30386402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386402 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386402 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD455255100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diiodomethane
CAS 75-11-6
Formule moléculaire CH2I2
Quantité 100 g
Synonyme Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804
Formule InChI InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
SMILES ICI
Poids moléculaire (g/mol) 267.84
Poids de la formule 267.8246