Learn More
Phtalate de diisobutyle, TRC
Code produit 30179377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179377 1 g 1g
30179253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4552101G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-69-5
Formule moléculaire C16 H22 O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.34
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
Nom IUPAC Bis(2-méthylpropyl) benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Poids de la formule 278.1518
Pourcentage de pureté >95%