Learn More
Chlorure de diisobutylaluminium, solution à 0,8 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746183 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10361653 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377561000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1779-25-5 | C8H18AlCl | 176.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-25-5 , 142-82-5
Formule moléculaire C8H18AlCl
Poids moléculaire (g/mol) 176.67
Numéro MDL MFCD00008927
Clé InChI HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
CID PubChem 15688
Nom IUPAC chloro-bis(2-méthylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminium chloride
Densité 0.7260g/mL
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.726
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 176.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisobutylaluminium chloride, 0.6M solution in heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.