Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution à 1M dans de l’hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
400mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368003 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10309812 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10002410 400 mL Flacon en verre AcroSeal™ 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10368003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183798000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    294.00€ / 800mL
    Économisez 22.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminium hydride
Note relative au nom 1M Solution in Hexane
CAS 1191-15-7, 110-54-3
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.7010g/mL
Point d’éclair −23°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C8H19Al
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Numéro MDL MFCD00008928
Quantité 800 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Merck Index 15, 3212
Gravité spécifique 0.701
Synonyme DIBAL-H
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids moléculaire (g/mol) 142.22
Poids de la formule 142.22
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P302+P334-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Diisobutylaluminum hydride