Learn More
Chlorure de diisobutylaluminium, 98+ %, 25 % p/p dans l’hexane, Thermo Scientific™
Code produit 11396389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396389 100 g 100g
11386389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089039.NF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composant catalyseur dans les systèmes de catalyseur de type Ziegler-Natta ; dans les réactions d’alkylation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-25-5
Formule moléculaire C8H18AlCl
Poids moléculaire (g/mol) 176.664
Numéro MDL MFCD00008927
Clé InChI HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
CID PubChem 15688
Nom IUPAC chloro-bis(2-méthylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum chloride
Couleur Incolore
Densité 0.72 g/mL
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlCl
Quantité 100 g
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbon. Reacts with water.
Poids de la formule 176.67
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide