Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution de 1 M dans l’hexane
Code produit 15421827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421827 1 L 1L
15416495 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15421827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042589.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Agent réducteur
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Specifications
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.701 g/mL
Point d’éclair −23°C (−10°F)
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 1 L
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbon solvents.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide