Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1M dans le toluène, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit 11369208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369208 50 mL 50mL
15454875 100 mL 100mL
11359208 200 mL 200mL
15464875 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11369208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042591.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.805 g/mL
Point d’ébullition ∼110°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diisobutylaluminum hydride