Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1M dans le toluène, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit 15464875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464875 500 mL 500mL
11369208 50 mL 50mL
15454875 100 mL 100mL
11359208 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15464875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042591.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.805 g/mL
Point d’ébullition ∼110°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide