Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Code produit 15460837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460837 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15460837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14718.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ?-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides and convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ɑ-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
CAS 1191-15-7
Densité 0.805
Point d’ébullition ∼110°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Formule moléculaire C8H19Al
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Numéro MDL MFCD00008928
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme DIBAH; DIBAL-H
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 142.22