Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, 25 % p/p dans l’hexane, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diisobutylaluminum hydride |
| Densité | 0.701 g/mL |
| Conditionnement | Flacons Chemseal™ |
| Formule linéaire | [(CH3)2CHCH2]2AlH |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Poids de la formule | 142.22 |
| Forme physique | Liquide |