Learn More
Diisobutylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10071740 1 L 1L
10583131 500 mL 500mL
10508883 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159070010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-96-3
Formule moléculaire C8H20N
Poids moléculaire (g/mol) 130.25
Numéro MDL MFCD00008930
Clé InChI OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synonyme diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
CID PubChem 8085
Nom IUPAC 2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylamine
Point de fusion -77°C
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2NH
Indice de réfraction 1.4071 to 1.4091
Quantité 1 L
Beilstein 04, 166
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water (20°C)
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.