Learn More
Diisobutylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diisobutylamine |
| CAS | 110-96-3 |
| Formule moléculaire | C8 H19 N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CNCC(C)C |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
| Poids de la formule | 129.1517 |