Learn More
Diisobutylamine, TRC
Code produit 30377909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377909 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD446538250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylamine
CAS 110-96-3
Formule moléculaire C8 H19 N
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
Formule InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC(C)CNCC(C)C
Nom IUPAC 2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Poids de la formule 129.1517