Learn More
Diisobutyldimethoxysilane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30795367
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30795367 5 g
30788704 25 g
30794985 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30795367 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1251245g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Formule moléculaire C10H24O2Si
Numéro MDL MFCD00236510
Quantité 5 g
SMILES CO[Si](CC(C)C)(CC(C)C)OC
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Pourcentage de pureté 98%