Learn More
Diisopropanolamine, 98+ %, somme des isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438377 250 g 250g
11428377 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18451.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Bis(2-hydroxypropyl)amine (Diisopropanolamine) is used to study its effects upon choline uptake and phospholipid synthesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells. It is a versatile chemical that is widely used as an emulsifier, stabilizer, surfactant, and chemical building block. It can neutralize pH, act as a buffer (stabilize pH), or add basicity (alkalinity) to a solution. Major applications include personal care products, metalworking products, and natural gas purification. Diisopropanolamine is also used in coatings, paint strippers, paper, photographic intermediates, plastics, polyurethanes, and textiles. It is frequently used to neutralize fatty acids and sulfonic acidbased surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bis(2-hydroxypropyl)amine (Diisopropanolamine) est utilisée pour étudier ses effets sur l’absorption de la choline et la synthèse des phospholipides dans les cellules ovariennes d’un hamster chinois (CHO). Il s’agit d’un produit chimique polyvalent largement utilisé comme émulsifiant, stabilisateur, surfactant et bloc de construction chimique. Il peut neutraliser le pH, agir comme tampon (stabiliser le pH) ou ajouter de la basicité (alcalinité) à une solution. Les principales applications incluent les produits de soins personnels, les produits métallurgiques et la purification du gaz naturel. La diisopropanolamine est également utilisée dans les revêtements, les décapants pour peinture, le papier, les intermédiaires photographiques, les plastiques, les polyuréthanes et les textiles. Elle est fréquemment utilisée pour neutraliser les acides gras et les surfactants à base d’acide sulfonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 870 g/l. Miscible dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Conserver à l’abri d’agents oxydants, de l’air, de l’eau, de l’humidité et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-97-4
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00004531
Clé InChI LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
CID PubChem 8086
Nom IUPAC 1-[(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropanolamine
Note relative au nom sum of isomers
Point de fusion 38°C to 45°C
Densité 1.004
Point d’ébullition 249°C to 250°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Odeur Amine-like
Quantité 250 g
Beilstein 605363
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3195
Informations sur la solubilité Soluble in water 20°C 870g/L. Miscible in alcohol.
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropanolamine