Learn More
Diisopropanolamine, TRC
Code produit 30380239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 g
Conditionnement:
150g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380239 150 g 150g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD447000150G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Formule moléculaire C6 H15 N O2
Quantité 150 g
Synonyme 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
Formule InChI InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxypropylamino)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 133.189
Poids de la formule 133.1103