Learn More
Azodicarboxylate de diisopropyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10570812 5 g 5g
10329040 25 g 25g
10091781 100 g 100g
15194027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10570812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327560050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Formation de la liaison C-X (halogène), initiateurs radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2446-83-5
Formule moléculaire C8H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD00008875
Clé InChI VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonyme z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
CID PubChem 56776520
Nom IUPAC propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamate
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Diisopropyl azodicarboxylate
Note relative au nom 94%
Point de fusion 3.0°C to 5.0°C
Couleur Orange-jaune au rouge
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 75.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4220
Quantité 5 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.