Learn More
Azodicarboxylate de diisopropyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328405 100 g 100g
11318405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10386.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Diisopropyl azodicarboxylate is used as an important reagent in the production of many organic compounds. It is used in association with triphenyl phosphine in Mitsunobu reaction of alcohols, acids and amides. It acts as reactant in the preparation of chromenes resembling classical cannabinoids, norbornene-based guanidine-rich polymers and acceptor-donor-acceptor organic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azodicarboxylate de diisopropyle est utilisé comme réactif important dans la production de nombreux composés organiques. Il est utilisé en association avec la triphényl-phosphine dans la réaction de Mitsunobu des alcools, des acides et des amides. Il agit comme réactif dans la préparation de chromènes ressemblant à des cannabinoïdes classiques, à des polymères riches en guanidine à base de norbornène et à des colorants organiques accepteurs-donneurs-accepteurs.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à la lumière. Incompatible avec des agents oxydants forts, des bases fortes, des alcools et des sels métalliques. Se décompose violemment à ou au-dessus de : 100 0C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2446-83-5
Formule moléculaire C8H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD00008875
Clé InChI VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonyme z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
CID PubChem 56776520
Nom IUPAC propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamate
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl azodicarboxylate
Point de fusion 3°C to 5°C
Densité 1.027
Point d’ébullition 74°C to 75°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.42
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1912326
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 94%